Tisk…
Citraconic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methyl-2-butenedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C82604-100G C82604-5G
SIALC82604-100GEA 8780 CZK
SIALC82604-100G SIALC82604-5G
Citraconic acid, Sigma-Aldrich®
Citraconic acid
Vzorec: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98…99 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00078086
CAS číslo: 498-23-7
EINECS: 207-858-7
Merck Index: 13,02345