Tisk…
Citraconic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-2-butenedioic acid
110430250 110431000 110430050
ACRO110430250EA 1980 CZK
ACRO110430250 ACRO110431000 ACRO110430050
Citraconic acid 99+%
Citraconic acid
Vzorec: C₅H₆O₄
MW: 130.1
Bod varu: 336
Bod tání: 88…92 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078086
CAS číslo: 498-23-7
EINECS: 207-858-7
Merck Index: 13,02345
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV Lambda max 630 to 635 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.86 to 1.11
Visual transition interval from pH 0.2 (yellow) to pH 1.8 (blue)
BSC Certification Passes