Tisk…
Kyselina maleinová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
M0375-1KG M0375-25KG M0375-500G M0375-100G
SIALM0375-1KGEA 2480 CZK
SIALM0375-1KG SIALM0375-25KG SIALM0375-500G SIALM0375-100G
Kyselina maleinová, Sigma-Aldrich®
Kyselina maleinová
Vzorec: C₄H₄O₄
Bod varu: 256 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…131 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063177
CAS číslo: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM