Tisk…
Kyselina maleinová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125230010 125231000 125230051 125230250
ACRO125230010EA 2460 CZK
ACRO125230010 ACRO125231000 ACRO125230051 ACRO125230250
Kyselina maleinová 99%
Kyselina maleinová
Vzorec: C₄H₄O₄
MW: 116.07
Bod varu: 256
Bod tání: 134…138 °C
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063177
CAS číslo: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 138 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm