Tisk…
Oleát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Oleic acid sodium salt, 9Z-Octadecenoic Acid, C18:1(9Z), cis-9-Octadecenoic Acid
26125-1KG 26125-6X1KG
SIAL26125-1KGEA 2550 CZK
SIAL26125-1KG SIAL26125-6X1KG
Oleát sodný, Sigma-Aldrich®
Oleát sodný
Vzorec: C₁₈H₃₃NaO₂
Bod tání: 232…235 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00004438
CAS číslo: 143-19-1
EINECS: 205-591-0