Tisk…
Kyselina olejová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (9Z)-9-Octadecenoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
O1383-1G O1383-25G O1383-5G
SIALO1383-1GEA 2350 CZK
SIALO1383-1G SIALO1383-25G SIALO1383-5G
Kyselina olejová, Sigma-Aldrich®
Kyselina olejová
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282.47
Bod varu: 286
Bod tání: 16.7
Hustota: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00064242
CAS číslo: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM