Tisk…

Kyselina olejová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

364525-1L 364525-4L
SIAL364525-1LEA 2480 CZK
SIAL364525-1L SIAL364525-4L
Kyselina olejová, Sigma-Aldrich®
Kyselina olejová
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00064242
CAS číslo: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR