Tisk…
Kyselina olejová
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: (9Z)-9-Octadecenoic acid
90260-500 90260-1 90260-5 90260-10
CAYM90260-500EA 858 CZK
CAYM90260-500 CAYM90260-1 CAYM90260-5 CAYM90260-10
Kyselina olejová
Kyselina olejová
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282.47
Bod varu: 286
Bod tání: 16.7
Hustota: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00064242
CAS číslo: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM