Tisk…
Kyselina olejová 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (9Z)-9-Octadecenoic acid
31997.06 31997.14 31997.22
31997.06EA 2460 CZK
31997.06 31997.14 31997.22
Kyselina olejová 99
Kyselina olejová
Purity: 99% CAS No.: 112-80-1 Molecular Formula: C18H34O2 Formula Weight: 282.47 Physical Form: Liquid Density: 0.887 Refractive Index: 1.4610 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 13-14° Boiling Point: 286°/100mm Beilstein Reference: 1726542 Merck Reference: 14,6828 MDL No.: MFCD00064242
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282.47
Bod varu: 286 °C (100 mmHg)
Bod tání: 13…14 °C
Hustota: 0.887
Bod vzplanutí: 180
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064242
CAS číslo: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM