Tisk…
4-Pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
245925-25G 245925-5G
SIAL245925-25GEA 2690 CZK
SIAL245925-25G SIAL245925-5G
4-Pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Pentenoic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004408
CAS číslo: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8,III