Tisk…

4-Pentenoic acid 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

269020250 269020050 269021000
ACRO269020250EA 4050 CZK
ACRO269020250 ACRO269020050 ACRO269021000
4-Pentenoic acid 99%
4-Pentenoic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 83…84 °C (12 mmHg)
Hustota: 0,975 g/cm³
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004408
CAS číslo: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4303 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.971 to 0.979


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR