Tisk…
Diethylfumarát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Fumaric acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
D95654-100G D95654-500G D95654-5G
SIALD95654-100GEA 1480 CZK
SIALD95654-100G SIALD95654-500G SIALD95654-5G
Diethylfumarát, Sigma-Aldrich®
Diethylfumarát
Vzorec: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Bod varu: 219 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1…2 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064455
CAS číslo: 623-91-6
EINECS: 210-819-7