Tisk…
Diethylfumarát 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Fumaric acid diethyl ester
114380010 114380100 114382500
ACRO114380010EA 7580 CZK
ACRO114380010 ACRO114380100 ACRO114382500
Diethylfumarát 98%
Diethylfumarát
Vzorec: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Bod varu: 218…219 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1…2 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064455
CAS číslo: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4396 to 1.4416 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %