Dimethylmaleát 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
A18944.0B
A18944.0I
A18944.22
A18944.30
A18944.0BEA
4670
CZK
A18944.0B
A18944.0I
A18944.22
A18944.30
Dimethylmaleát 96%
Dimethylmaleát
Purity: 96%
CAS No.: 624-48-6
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -19°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 471705
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00008459
Vzorec:
C₆H₈O₄ MW: 144,13 g/mol Bod varu: 204…205 °C Bod tání: –19 °C Hustota: 1,151 Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008459 CAS číslo: 624-48-6 EINECS: 210-848-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |