Tisk…
Dimethylmaleát 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
218460010 218462500 218460051
ACRO218460010EA 4890 CZK
ACRO218460010 ACRO218462500 ACRO218460051
Dimethylmaleát 96%
Dimethylmaleát
Vzorec: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Bod varu: 204…205 °C (760 mmHg)
Bod tání: –17,5 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008459
CAS číslo: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥95 %
Color scale ≤20 APHA