Tisk…
Diethylmaleát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W505005-10KG W505005-1KG W505005-SAMPLE
SIALW505005-10KGEA 23350 CZK
SIALW505005-10KG SIALW505005-1KG SIALW505005-SAMPLE
Diethylmaleát, Sigma-Aldrich®
Diethylmaleát
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: –11 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009191
CAS číslo: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 13,03150