Diethylmaleát ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
L03876.06
L03876.30
L03876.0B
L03876.06EA
803
CZK
L03876.06
L03876.30
L03876.0B
Diethylmaleát ≥97%
Diethylmaleát
Purity: 97%
CAS No.: 141-05-9
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pleasant
Melting Point: -11°
Boiling Point: 221-224°
Beilstein Reference: 1100825
Merck Reference: 14,3123
MDL No.: MFCD00009191
Vzorec:
C₈H₁₂O₄ Bod varu: 221…224 °C Bod tání: –11 °C Hustota: 1,064 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009191 CAS číslo: 141-05-9 EINECS: 205-451-9 Merck Index: 14,3123 |