Tisk…
Diethylmaleát 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
114440010 114440050 114442500
ACRO114440010EA 3870 CZK
ACRO114440010 ACRO114440050 ACRO114442500
Diethylmaleát 97%
Diethylmaleát
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009191
CAS číslo: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 13,03150
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %