Tisk…
Dibutylmaleát 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Maleic acid dibutyl ester
353100010 353102500
ACRO353100010EA 2200 CZK
ACRO353100010 ACRO353102500
Dibutylmaleát 97%
Dibutylmaleát
Vzorec: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228.29
Bod varu: 274…277 °C
Hustota: 0.99 g/cm³
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009447
CAS číslo: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %