Methyl oleate, technická kvalita C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 112-62-9
Molecular Formula: C19H36O2
Formula Weight: 296.50
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 168-170°/2mm
Beilstein Reference: 1727037
Merck Reference: 14,6828
MDL No.: MFCD00009578
Vzorec:
C₁₉H₃₆O₂ Bod varu: 168…170 °C (2 mmHg) Bod tání: –20 °C Hustota: 0,876 Bod vzplanutí: 163 °C (325 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009578 CAS číslo: 112-62-9 EINECS: 203-992-5 Merck Index: 14,6828 |