Tisk…
Methyl oleate, technical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
414640010 414645000 414640050
ACRO414640010EA 2090 CZK
ACRO414640010 ACRO414645000 ACRO414640050
Methyl oleate, technical
Methyl oleate
Vzorec: C₁₉H₃₆O₂
Bod varu: 186 °C (9 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 170 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009578
CAS číslo: 67762-38-3
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %