Tisk…
Ethyloleát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
MQ100
268011-5G 268011-25G
SIAL268011-5GEA 1570 CZK
SIAL268011-5G SIAL268011-25G
Ethyloleát, Sigma-Aldrich®
Ethyloleát
Vzorec: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310.52
Bod varu: 386
Bod tání: –32 °C
Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 174
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009579
CAS číslo: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 12,06965