Tisk…
Ethyloleát
Dodavatel: Cayman Chemical
10008201-50 10008201-1
CAYM10008201-50EA 613 CZK
CAYM10008201-50 CAYM10008201-1
Ethyloleát
Ethyloleát
Vzorec: C₂₀H₃₈O₂
Bod varu: 386 °C (1013 hPa)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009579
CAS číslo: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 12,06965