Ethyloleát 70%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
A15601.0B
A15601.0I
A15601.30
A15601.0BEA
3330
CZK
A15601.0B
A15601.0I
A15601.30
Ethyloleát 70%, tech.
Ethyloleát
Purity: 70%
CAS No.: 111-62-6
Molecular Formula: C20H38O2
Formula Weight: 310.53
Flash Point:
Vzorec:
C₂₀H₃₈O₂ Bod varu: 205…208 °C Bod tání: –32 °C Hustota: 0,87 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009579 CAS číslo: 111-62-6 EINECS: 203-889-5 Merck Index: 12,06965 |