Allyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
185248-100ML
185248-500ML
SIAL185248-100MLEA
1450
CZK
SIAL185248-100ML
SIAL185248-500ML
Allyl acetate, Sigma-Aldrich®
Allyl acetate
Vzorec:
C₅H₈O₂ MW: 100,12 g/mol Bod varu: 103 °C (1013 hPa) Bod tání: –96 °C Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 6 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008721 CAS číslo: 591-87-7 EINECS: 209-734-8 UN: 2333 ADR: 3,II Merck Index: 12,00293 |