Bisakrylamid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
L04694.22
L04694.36
L04694.22EA
1440
CZK
L04694.22
L04694.36
Bisakrylamid ≥97%
Bisakrylamid
Purity: 97%
CAS No.: 110-26-9
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Vzorec:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Bod varu: 125 °C (3,33 hPa) Bod tání: >300 °C Hustota: 1,235 Bod vzplanutí: 138 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008625 CAS číslo: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |