Tisk…
Bisakrylamid 99+% for biochemistry, for electrophoresis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
164790250 164791000 164795000
ACRO164790250EA 2260 CZK
ACRO164790250 ACRO164791000 ACRO164795000
Bisakrylamid 99+% for biochemistry, for electrophoresis
Bisakrylamid
Vzorec: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Bod varu: 125 °C (3,33 hPa)
Hustota: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008625
CAS číslo: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.25
pH 5 to 7 (1 % in water)
Acrylic acid ≤0.05 %