Tisk…
Bisakrylamid 96%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
163801000 163805000 163800025
ACRO163801000EA 1690 CZK
ACRO163801000 ACRO163805000 ACRO163800025
Bisakrylamid 96%, extra pure
Bisakrylamid
Vzorec: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Bod varu: 125 °C (3,33 hPa)
Hustota: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008625
CAS číslo: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %