Tisk…

Akrylamid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Prop-2-enamide

M-Clarity™ quality level = MQ200

01696-100G 01696-1KG 01696-500G
SIAL01696-100GEA 4610 CZK
SIAL01696-100G SIAL01696-1KG SIAL01696-500G
Akrylamid, Sigma-Aldrich®
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008032
CAS číslo: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR