Fumaroyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Fumaryl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
151386-100G
151386-25G
SIAL151386-100GEA
4010
CZK
SIAL151386-100G
SIAL151386-25G
Fumaroyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fumaroyl chloride
Vzorec:
C₄H₂Cl₂O₂ Bod varu: 161 °C (1013 hPa) Bod tání: –2 °C Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000733 CAS číslo: 627-63-4 EINECS: 211-005-4 UN: 1780 ADR: 8,II |