Fumaroyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Fumaryl chloride
A14540.14
A14540.22
A14540.14EA
1730
CZK
A14540.14
A14540.22
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 627-63-4
Molecular Formula: C4H2Cl2O2
Formula Weight: 152.97
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Acrid
Melting Point: -2°
Boiling Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1721342
UN No.: 1780
MDL No.: MFCD00000733
Vzorec:
C₄H₂Cl₂O₂ Bod varu: 159…161 °C Bod tání: –2 °C Hustota: 1,413 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000733 CAS číslo: 627-63-4 EINECS: 211-005-4 UN: 1780 ADR: 8,II |