Tisk…
Fumaroyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Fumaryl chloride
165971000 165975000 165970250
ACRO165971000EA 4600 CZK
ACRO165971000 ACRO165975000 ACRO165970250
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Vzorec: C₄H₂Cl₂O₂
Bod varu: 161…164 °C (760 mmHg)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,41 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000733
CAS číslo: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %