Tisk…
Trichlorethylen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
372145-100ML 372145-1L
SIAL372145-100MLEA 2170 CZK
SIAL372145-100ML SIAL372145-1L
Trichlorethylen, Sigma-Aldrich®
Trichlorethylen
Vzorec: ClCH=CCl₂
Bod varu: 86,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –73 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000838
CAS číslo: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
UN: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM