Tisk…
trans-Dichloroethylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (E)-1,2-Dichloroethene, trans-Dichloroethene, (E)-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D62209-100G D62209-25G D62209-5G
SIALD62209-100GEA 8990 CZK
SIALD62209-100G SIALD62209-25G SIALD62209-5G
trans-Dichloroethylene, Sigma-Aldrich®
trans-Dichloroethylene
Vzorec: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Bod varu: 48 °C (1013 hPa)
Bod tání: –49 °C
Hustota: 1,257 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00062942
CAS číslo: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00093