Tetrachlorethylen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
371696-100ML
371696-1L
371696-2L
SIAL371696-100MLEA
2050
CZK
SIAL371696-100ML
SIAL371696-1L
SIAL371696-2L
Tetrachlorethylen, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorethylen
Vzorec:
C₂Cl₄ MW: 165.83 Bod varu: 121.1 Bod tání: –22 °C Hustota: 1.63 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS číslo: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09332 |