Tisk…
6-Chloro-1-hexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
543144-25G 543144-5G
SIAL543144-25GEA 12450 CZK
SIAL543144-25G SIAL543144-5G
6-Chloro-1-hexene, Sigma-Aldrich®
6-Chloro-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₁Cl
MDL Number: MFCD00039391
CAS číslo: 928-89-2
EINECS: 213-186-5
UN: 3295
ADR: 3,III