3-Chlorpropen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
236306-100ML
236306-5ML
SIAL236306-100MLEA
2060
CZK
SIAL236306-100ML
SIAL236306-5ML
3-Chlorpropen, Sigma-Aldrich®
3-Chlorpropen
Vzorec:
C₃H₅Cl MW: 76.53 Bod varu: 44 Bod tání: –136 °C Hustota: 0.93 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –32 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000984 CAS číslo: 107-05-1 EINECS: 203-457-6 UN: 1100 ADR: 3 I Merck Index: 13,00286 |