Tisk…
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
MQ300
W321818-100G-K W321818-1KG-K W321818-25G-K
SIALW321818-100G-KEA 3090 CZK
SIALW321818-100G-K SIALW321818-1KG-K SIALW321818-25G-K
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentenal
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84.12
Bod varu: 127
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009615
CAS číslo: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1993
ADR: 3 II