Tisk…
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
M-Clarity™ quality level = MQ100
269255-25G 269255-5G
SIAL269255-25GEA 4690 CZK
SIAL269255-25G SIAL269255-5G
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentenal
Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 127 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009615
CAS číslo: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1993
ADR: 3,II