Tisk…
trans-2-Octenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W321508-100G-K W321508-1KG-K
SIALW321508-100G-KEA 2250 CZK
SIALW321508-100G-K SIALW321508-1KG-K
trans-2-Octenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Octenal
Vzorec: C₈H₁₄O
MDL Number: MFCD00007011
CAS číslo: 2548-87-0
EINECS: 219-833-8