Tisk…
trans-2-Octenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (E)-2-Octenal
M-Clarity™ quality level = MQ100
269956-25G 269956-5G
SIAL269956-25GEA 8430 CZK
SIAL269956-25G SIAL269956-5G
trans-2-Octenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Octenal
Vzorec: C₈H₁₄O
MDL Number: MFCD00007011
CAS číslo: 2548-87-0
EINECS: 219-833-8