Tisk…
trans-2-Nonenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (E)-2-Nonenal
M-Clarity™ quality level = MQ100
255653-25G 255653-5G
SIAL255653-25GEA 4480 CZK
SIAL255653-25G SIAL255653-5G
trans-2-Nonenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Nonenal
Vzorec: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8505 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007012
CAS číslo: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
Merck Index: 12,06771