trans-2-Nonenal ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(E)-2-Nonenal
A18108.06
A18108.14
A18108.06EA
1810
CZK
A18108.06
A18108.14
trans-2-Nonenal ≥97%
trans-2-Nonenal
Purity: 97%
CAS No.: 18829-56-6
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.4403
Boiling Point: 98-100°/12mm
Merck Reference: 14,6676
MDL No.: MFCD00007012
Vzorec:
C₉H₁₆O Bod varu: 98…100 °C (12 mmHg) Hustota: 0,846 Bod vzplanutí: 84 °C (184 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007012 CAS číslo: 18829-56-6 EINECS: 242-609-6 Merck Index: 14,6676 |