trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
MQ300
W256005-1KG-K
W256005-20KG-K
W256005-4KG-K
SIALW256005-1KG-KEA
4560
CZK
SIALW256005-1KG-K
SIALW256005-20KG-K
SIALW256005-4KG-K
trans-2-Hexenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenal
Vzorec:
C₆H₁₀O MW: 98.14 Bod varu: 147 Hustota: 0.846 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007008 CAS číslo: 6728-26-3 EINECS: 229-778-1 UN: 1989 ADR: 3 III |