Tisk…
cis-6-Nonenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (Z)-6-Nonenal, Cis-6-nonenal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W358002-100G-K W358002-1KG-K W358002-25G-K
SIALW358002-100G-KEA 18830 CZK
SIALW358002-100G-K SIALW358002-1KG-K SIALW358002-25G-K
cis-6-Nonenal, Sigma-Aldrich®
cis-6-Nonenal
Vzorec: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Bod varu: 87 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014683
CAS číslo: 2277-19-2
EINECS: 218-900-9