cis-4-Decenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
(Z)-4-Decenal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W326402-100G-K
W326402-25G-K
SIALW326402-100G-KEA
13940
CZK
SIALW326402-100G-K
SIALW326402-25G-K
cis-4-Decenal, Sigma-Aldrich®
cis-4-Decenal
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Bod varu: 78 °C (1013 hPa) Hustota: 0,8569 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007024 CAS číslo: 21662-09-9 EINECS: 244-514-5 UN: 3334 ADR: 9, |