Tisk…
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) indicator for metal titration, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
33255-25G 33255-6X25G
33255-25GEA 13320 CZK
33255-25G 33255-6X25G
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) indicator for metal titration, Fluka™
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002183
CAS číslo: 1149-16-2
EINECS: 214-560-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance complying
Identity (IR) complying
Residue on ignition Max. 0.1 %
Suitable for metal definition complying