Tisk…
10-Undecenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Undecylenic aldehyde, Undec-10-enal, 10-Undecenyl aldehyde, 10-Undecenal
M-Clarity™ quality level = MQ100
132276-100G 132276-25G
SIAL132276-100GEA 0 CZK
SIAL132276-100G SIAL132276-25G
10-Undecenal, Sigma-Aldrich®
10-Undecenal
Vzorec: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Bod varu: 240 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 0,8467 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007032
CAS číslo: 112-45-8
EINECS: 203-973-1