Tisk…
5,6-Epoxy-1-hexene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Epoxy-5-hexene
372580050 372580250
ACRO372580050EA 1730 CZK
ACRO372580050 ACRO372580250
5,6-Epoxy-1-hexene 98%
5,6-Epoxy-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 119…121 °C (1013 hPa)
Bod tání: –156 °C
Hustota: 0,892 g/cm³
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010051
CAS číslo: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %