jod 0.05 M I2 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
318981-100ML
318981-500ML
318981-100MLEA
1480
CZK
318981-100ML
318981-500ML
jod 0.05 M I2 (0.1N) Volumetric, Fluka™
jod
Vzorec:
I₂ MW: 253.81 Bod varu: 184.3 Bod tání: 114 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 Merck Index: 13,05036 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 0.0950 - 0.1050 N |